Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer
Artikelnummer. 10433762 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer
10433762 500 mL 5 mL
10767774 50 mL 1 mL
10666243 100 mL 1 mL
11971521 250 mL 2 mL
10285772 1000 mL 10 mL
10385472 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10433762 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 75020500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.40 DKK
    95.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.50 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læs indstøbte gradueringer med lethed for at sikre nøjagtighed med Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer. Denne graduerede cylinder tilbyder fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger.
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F)
  • Autoklaverbar
  • Individuelt pakket
  • Polypropylen plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance Kategori B DIN 12681/ISO 6706
Diameter (engelsk) 2.28 in.
Skala Præget
Diameter (metrisk) 58 mm
Inkluderer Præget graduering
Mængde 6/Pk.
Gradueringer 5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16.91 oz.
Form Rund
Til brug med (applikation) Kemikere, under udendørs feltarbejde og overalt, hvor der skal foretages volumetriske målinger under produktion, laboratorier, værksted
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 14.17 in.
Højde (metrisk) 360 mm
Produkttype Gradueret cylinder