Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer
Artikelnummer. 10385472 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Artikelnummer. 10385472
Brand: Buerkle™ 75022000
Kun null tilbage
Add to basket
Add to basket
Læs indstøbte gradueringer med lethed for at sikre nøjagtighed med Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer. Denne graduerede cylinder tilbyder fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger.
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F)
  • Autoklaverbar
  • Individuelt pakket
  • Polypropylen plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance Kategori B DIN 12681/ISO 6706
Skala Præget
Diameter (metrisk) 97 mm
Inkluderer Præget graduering
Mængde 1
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Til brug med (applikation) Kemikere, under udendørs feltarbejde og overalt, hvor der skal foretages volumetriske målinger under produktion, laboratorier, værksted
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 482 mm
Type Gradueret cylinder