Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer
Artikelnummer. 10285772 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer
10285772 1000 mL 10 mL
10767774 50 mL 1 mL
10666243 100 mL 1 mL
11971521 250 mL 2 mL
10433762 500 mL 5 mL
10385472 2000 mL 20 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10285772 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 75021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 DKK
    129.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.52 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læs indstøbte gradueringer med lethed for at sikre nøjagtighed med Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede gradueringer. Denne graduerede cylinder tilbyder fremragende kemisk resistens til en bred vifte af løsninger.
  • Modstår temperaturer op til 135 °C (275 °F)
  • Autoklaverbar
  • Individuelt pakket
  • Polypropylen plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance Kategori B (DIN 12681/ISO 6706)
Diameter (metrisk) 69 mm
Inkluderer Præget graduering
Mængde 6/Pk.
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 440 mm