Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede blå gradueringer
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Beskrivelse
- PP, meget gennemsigtig
- Kategori B (DIN 12681 / ISO 6706)
- Præget blå graduering med ringe ved hovedpunkterne
- Splintfri
- Justeret til“ I”
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | Kategori B DIN 12681/ISO 6706 |
| Skala | Præget |
| Diameter (metrisk) | 58 mm |
| Inkluderer | Præget blå graduering med ringe ved hovedpunkterne |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |
| Skala farve | Blå |
| Base Type | Sekskantet |
| Vis mere |