Få mere at vide
Buerkle™ Gradueret polypropylencylinder med prægede blå gradueringer
Artikelnummer. 10738954 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Gradueringer:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Artikelnummer. 10738954
Brand: Buerkle™ 75030250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Målecylinder, høj form, iht. DIN 12 680(Glas)/ISO 6706, med sekskantet bund. Til brug i laboratorier, kemikere, på værksteder, under udendørs feltarbejde og overalt, hvor der skal foretages volumetriske målinger under produktionen.
  • PP, meget gennemsigtig
  • Kategori B (DIN 12681 / ISO 6706)
  • Præget blå graduering med ringe ved hovedpunkterne
  • Splintfri
  • Justeret til“ I”
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance Kategori B DIN 12681/ISO 6706
Skala Præget
Diameter (metrisk) 44 mm
Inkluderer Præget blå graduering med ringe ved hovedpunkterne
Mængde 6/Pk.
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Rund
Til brug med (applikation) Kemikere, under udendørs feltarbejde og overalt, hvor der skal foretages volumetriske målinger under produktion, laboratorier, værksted
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 315 mm
Type Gradueret cylinder