Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede pipetter med stempel
Artikelnummer. p-8011853
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Længde (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10482081
Brand: Hirschmann™ 1190133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graduerede pipetter med stempel kommer med ravfarvet graduering.
  • Gradueret til tip
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringstype Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 335 mm
Type Uddannet Pipet