Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede pipetter med stempel
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Længde (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gradueret til tip
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringstype | Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 360 mm |
| Type | Uddannet Pipet |