Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede pipetter med stempel
Artikelnummer. 10073900
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Længde (metrisk):
335 mm
345 mm
360 mm
385 mm
430 mm
475 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10073900 10 mL 385 mm Hver
10482081 1 mL 335 mm Hver
10083900 25 mL 475 mm Hver
10432661 5 mL 360 mm -
10014740 20 mL 430 mm Hver
10698221 2 mL 345 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10073900 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1190160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 DKK
    233.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.10 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graduerede pipetter med stempel kommer med ravfarvet graduering.
  • Gradueret til tip
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Ravgul
Gradueringstype Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 10 mL
Længde (metrisk) 385 mm
Type Uddannet Pipet