Få mere at vide
Hirschmann™ Graduerede pipetter med stempel
Beskrivelse
- Gradueret til tip
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Ravgul |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Gradueringstype | Ravfarvede gradueringer permanent med sølvdiffusionsfarve |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Længde (metrisk) | 430 mm |
| Type | Uddannet Pipet |