Få mere at vide
KARTELL Gradueret smalhalset polypropylenflaske
Artikelnummer. 10001101
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10001101
Brand: KARTELL 0159700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den graduerede smalhalsede polypropolynflaske er ideel til transport af giftigt spildevand, kedelfødevand osv.
  • Autoklaverbar, gradueret, tungvægget flaske.
  • Ideel til at transportere giftigt spildevand, kedelfødevand osv. tilbage til laboratoriet for analyse, da prøver kan sikres ved hjælp af skulder- og hættemærke for at undgå prøvekontamination under transport.
  • Overholder DIN 13316 og 168.
  • Fjern hætten før autoklavering.
  • EGNET TIL FØDEVARER I HENHOLD TIL EF-forordning 10/2011
  • MATERIALE: PP
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Gennemsigtig hvid
Materiale Polypropylen
Emballage Æske
Mængde 1
Sterilitet Ikke steril
Gradueringer 20 mL
Certificeringer/compliance DIN 13316 og 168
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Uddannet Ja
Mund Smal
Form Rund
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Produkttype Flaske med smal mund
Lukkestørrelse 13 mm
Lukketype Kasket