Få mere at vide
Gravis Graduerede mellemrunde flasker, vakuum og ioniseret
Beskrivelse
- Fås i en række kapaciteter
- Bred hals giver nem adgang til indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 80 stk |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |