Få mere at vide
Bochem™ Gradueret målekande med tud
Kapacitet (metrisk):
20 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Med tud for nem hældning
- Gradueret i trin på 1L
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
- Låg bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gradueret Målekande |
| Kapacitet (metrisk) | 20 l |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 270 mm |
| Højde (metrisk) | 400 mm |