Få mere at vide
Bochem™ Gradueret Målekande
Artikelnummer. 10160521
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 10160521
Brand: Bochem™ 8660
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Gradueret målekande med bund og konisk form.
  • Konstrueret af stianfrit stål
  • Konisk form
  • Med base
Tekniske data
Grundstil Konisk
Diameter (metrisk) Øverst 115mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 115mm
Inkluderer Grundlag
Inkrementer 100 ml gradueringer