Få mere at vide
Bochem™ Gradueret Målekande
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Beskrivelse
- Konstrueret af stianfrit stål
- Konisk form
- Med base
Tekniske data
Tekniske data
| Grundstil | Konisk |
| Diameter (metrisk) Øverst | 160mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Højde (metrisk) | 185mm |
| Inkluderer | Grundlag |
| Inkrementer | 100 ml gradueringer |