Få mere at vide
Kartell SpA Gradueret Jug
Artikelnummer. 11341265
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11341265 500 mL Hver
11331265 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341265 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0108700
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Høj graderet kande lavet af polypropylen
Højformede graderede kander lavet af gennemsigtig og autoklaverbar polypropylen.
Permanent formet dimission.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Form Rund kande
Engangs Genanvendelig
Produkttype Gradueret måledunk