Få mere at vide
Kartell SpA Gradueret Jug
Artikelnummer. 11331265
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11331265 250 mL Hver
11341265 500 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331265 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0108600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00 DKK
    40.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.52 DKK
    5% Slukket
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Høj graderet kande lavet af polypropylen
Højformede graderede kander lavet af gennemsigtig og autoklaverbar polypropylen.
Permanent formet dimission.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Mund Brede
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Form Rund kande
Engangs Genanvendelig
Produkttype Gradueret måledunk