Få mere at vide
Hecht Karl™ Gradueret glascylinder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
200 mL
250 mL
1000 mL
Højde (metrisk):
90 mm
195 mm
250 mm
265 mm
325 mm
440 mm
Oversigt:
Høj form
Lav Form
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Høj form |
| Højde (metrisk) | 265 mm |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |