Få mere at vide
Hecht Karl™ Gradueret glascylinder
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Oversigt | Lav Form |
| Højde (metrisk) | 195 mm |
| Produkttype | Gradueret cylinder |