Få mere at vide
Brand™ Graduated Glass Centrifuge Tube
Shop alle Brand produkter
Gradueringer:
0 til 10 ml
0 til 15 ml
0 to 10 mL
0 to 15 mL
Materiale:
AR-GLAS™
Borosilicate Glass (3.3)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3
- Capacity of 15mL
- Provided in packs of 10
- Graduation subdivision of 0.1mL on all models
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | AR-GLAS™ |
| nr. pr. sag | 10 Pack |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Mængde | 10/Pk. |
| Bund form | Conical |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Gradueringer | 0 til 15 ml |
| Produkttype | Centrifuge Tube |
| Maks. RCF | 3500 x g |