Få mere at vide
Pyrex™ Gradueret tragt
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 3mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Til brug med (applikation) | HPLC |
| Porestørrelse | 130Å |
| Produkttype | Tragt |