Få mere at vide
Witeg™ Graderede Erlenmeyer-flasker med skruedæksel
Artikelnummer. 10526522
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10526522 1000 mL
10675771 100 mL
10238480 250 mL
10034630 500 mL
10696151 2000 mL
10782751 5 L
10431551 3000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10526522 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 5 507 006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.75 DKK
    204.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.94 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Witeg™ Graderede Erlenmeyer-flasker med skruelåg er graderede og designet til opbevaring af kulturmedier og blanding.
  • Borosilikatglas 3.3 konstruktion
  • Uddannet
  • Skruehætte inkluderet
  • Fås i forskellige volumenkapaciteter
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Højde (metrisk) 220 mm
Inkluderer Skruelåg
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm