Få mere at vide
Karl Hecht™ Erlenmeyer Flaske, Standard Ground
Artikelnummer. 10053631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse
10053631 250 mL NS 29/32
10499591 25 mL NS 14/23
10369251 1000 mL NS 29/32
10585762 50 mL NS 29/32
10461132 500 mL NS 45/40
10593842 1000 mL NS 45/40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10053631 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41915030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Konisk fladbundet kolbe velegnet til at blande ved at hvirvle. Karl Hecht™ Erlenmeyer Flask, Standard Ground er konstrueret af holdbart Duran™ borosilikatglas.
  • Duran™ borosilikatglas.
  • Uddannet.
  • Standard jord.
  • Forstærket jordhals mærket med standard jordstørrelse.
  • Uden prop.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Form Erlenmeyer
Standard konusled NS 29/32
Uddannet Ja
Lukkestørrelse NS 29/32