Få mere at vide
Hirschmann™ Demeter pipetter
Volumen (metrisk):
1, 2, 2.1, 2.2 mL
Beskrivelse
- Med blå graduering
- Acc. til DIN 12 838 og 12 839
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til fortynding efter demeter |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Mængde | 25 stk |
| Volumen (metrisk) | 1, 2, 2.1, 2.2 mL |
| Længde (metrisk) | 250± 5 mm |
| Type | Uddannet Pipet |