Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderede cylindriske skilletragte med PTFE-stik
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
1000 mL
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med PTFE stik
- Med skruegevindholder
- Borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 2.0 mL |
| Porestørrelse | 2,5 mm boring |
| Mængde | 2 |
| Stophane | Ja |
| Stopmateriale | PTFE |