Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderede cylindriske skilletragte med PTFE-stik
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med PTFE stik
- Med skruegevindholder
- Borosilikatglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 20 mL |
| Porestørrelse | 6,0 mm boring |
| Mængde | 2 |