Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Graderede cylindriske skilletragte med PTFE-stik
Description
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med PTFE stik
- Med skruegevindholder
- Borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 2.0 mL |
| Porestørrelse | 2,5 mm boring |
| Mængde | 2 |
| Stophane | Ja |
| Stopmateriale | PTFE |