Få mere at vide
Kartell SpA Graduated Cylinders
Artikelnummer. 10315731
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10315731 500 mL Pakke med 4
10305731 250 mL Pakke med 4
10224381 1 L Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10315731 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0133700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graduated cylinders, short shape, PMP
Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale PMP
Klasse Class B
Engangs Reusable
Gradueringer 100 mL
Autoklaverbar Autoclavable
Sterilitet Non-sterile
Base Type Circular
Højde (metrisk) 302 mm
Type Graduated Cylinder