Få mere at vide
Kartell SpA Graduated Cylinders
Artikelnummer. 10305731
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10305731 250 mL Pakke med 4
10315731 500 mL Pakke med 4
10224381 1 L Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10305731 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0133600
Graduated cylinders, short shape, PMP
Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Klasse Class B
Engangs Reusable
Gradueringer 50 mL
Autoklaverbar Autoclavable
Sterilitet Non-sterile
Base Type Circular
Højde (metrisk) 263 mm
Type Graduated Cylinder