Få mere at vide
KARTELL Gradueret cylinder
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Lav form, cirkulær base.
- Fremragende kemisk resistens.
- Autoklaverbar.
- Permanente gradueringer støbt til cylindre.
- Kan modstå temperaturer op til 170 °C.
- EGNET TIL FØDEVARER.
- MATERIALE: PMP
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Engangs | Genanvendelig |
| Gradueringer | 2 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Base Type | Cirkulær |
| Højde (engelsk) | 3,43 tommer. |
| Højde (metrisk) | 87 mm |
| Type | Gradueret cylinder |