Få mere at vide
Kartell™ Graduerede koniske mål
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konisk form med integreret hak letter nøjagtige målinger og lette hældninger
- Bred base skaber stabilitet
- Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
- Polypropylen konstruktion modstår temperaturer op til 120 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 183 mm |
| Inkrementer | 10 mL |
| Mængde | 1 stk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 120 °C |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |