Få mere at vide
Kartell™ Graduerede koniske mål
Artikelnummer. 12007022
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12007022
Brand: Kartell™ 0042500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen for holdbarhed og god kemikalieresistens. Kartell™ Graduerede koniske mål giver en pålidelig løsning til måling og dispensering af væsker.
  • Konisk form med integreret hak letter nøjagtige målinger og lette hældninger
  • Bred base skaber stabilitet
  • Permanente støbte gradueringer giver klarhed og reproducerbarhed
  • Polypropylen konstruktion modstår temperaturer op til 120 °C
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 263 mm
Inkrementer 20 mL
Mængde 1 stk.
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 120 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja