Få mere at vide
Kartell Graderede koniske centrifugerør, 15 ml
Beskrivelse
- Graderede 15 ml koniske rør til at indeholde blod og biologiske væsker til laboratorietests.
- Gradueret serigrafisk skala.
- Højtransparent polypropylen med stort hvidt markeringsområde.
- Modstår temperaturekstremer fra -80 °C til +121 °C.
- Inkluderer lyseblå gevind-design plug-seal kapsel med ribbet kant for sikker og nem åbning og lukning.
- Letlæselige graderinger er forudtrykt som følger: 15 ml-rør er graderet i 0,5 ml underopdelinger fra 2 til 15 ml
- Leveres i lynlåsposer med mellemliggende forsegling
- Sterile rør bestråles af ioniserende beta-stråling.
- Designet til prøveindsamling eller transport.
- Sterile versioner er pyrogenfri, endotoksiner/fri, autoklavable og bærer CE-konformitetsmærket.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | Lynlåsposer, mellemliggende forsegling |
| Mængde | 50/Pk. |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |