Få mere at vide
Kartell™ Gradueret konisk reagensglas med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Lukningsfarve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1050
Pakke med 500
Pakke med 750
Beskrivelse
- Leveres med tæt skruelåg
- Har en RCF X g på 5000
- Tåler temperaturer op til -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE IVD |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Krystalklar |
| Design Type | Konisk |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Lukketype | Skruelåg |