Få mere at vide
KARTELL Uddannet Burette
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Beschreibung
- Højpræcisionsplastikburetter (i henhold til DIN 12.700 standarder - Klasse B), særligt anvendelige til rutinearbejde for at eliminere faren for glasbrud.
- Kombinationen af forskellige plastmaterialer (PMMA, PTFE, FEP) giver god modstandsdygtighed over for kemikalier.
- Stophanenheden er støbt i ét stykke med FEP-nøgle; kræver ikke smøremiddel og giver en lækagesikker forsegling.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 580 mm |
| Materiale | Akryl |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 22,83 tommer. |
| Stophane materiale | PTFE |
| Type | Uddannet Buret |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur