Få mere at vide
KARTELL Uddannet Burette
Artikelnummer. p-200004200
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
Hver
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10632322
missing translation for 'mfr': KARTELL 0199700
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne graduerede burette er meget præcis og ideel til rutinearbejde.
  • Højpræcisionsplastikburetter (i henhold til DIN 12.700 standarder - Klasse B), særligt anvendelige til rutinearbejde for at eliminere faren for glasbrud.
  • Kombinationen af forskellige plastmaterialer (PMMA, PTFE, FEP) giver god modstandsdygtighed over for kemikalier.
  • Stophanenheden er støbt i ét stykke med FEP-nøgle; kræver ikke smøremiddel og giver en lækagesikker forsegling.
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 580 mm
Materiale Akryl
Gradueringer 0.1 mL
Længde (engelsk) 22,83 tommer.
Stophane materiale PTFE
Type Uddannet Buret
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt