Få mere at vide
KARTELL Uddannet Burette
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højpræcisionsplastikburetter (i henhold til DIN 12.700 standarder - Klasse B), særligt anvendelige til rutinearbejde for at eliminere faren for glasbrud.
- Kombinationen af forskellige plastmaterialer (PMMA, PTFE, FEP) giver god modstandsdygtighed over for kemikalier.
- Stophanenheden er støbt i ét stykke med FEP-nøgle; kræver ikke smøremiddel og giver en lækagesikker forsegling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Længde (metrisk) | 740 mm |
| Materiale | Akryl |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Længde (engelsk) | 29,13 tommer. |
| Stophane materiale | PTFE |
| Type | Uddannet Buret |