Få mere at vide
Bochem™ Gradueret Bucket
Artikelnummer. p-7146765
Kapacitet (metrisk):
6 l
12 l
Diameter (metrisk) Øverst:
260 mm
300 mm
Højde (metrisk):
190 mm
270 mm
Inkluderer:
Artikel nr. 8333
Artikelnummer. 10547901
Brand: Bochem™ 8320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Graduated Bucket har gradueringer pr. liter.
  • Låg sælges separat
  • Uden bundring
  • Uddannet
Tekniske data
Produkttype Rustfri stålspand, uden låg
Kapacitet (metrisk) 6 l
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Oversigt Uden bundring
Diameter (metrisk) Øverst 260 mm
Højde (metrisk) 190 mm