Få mere at vide
Bochem™ Gradueret Bucket
Artikelnummer. 10740622
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
6 l
12 l
Diameter (metrisk) Øverst:
260 mm
300 mm
Højde (metrisk):
190 mm
270 mm
Inkluderer:
Artikel nr. 8333
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) Inkluderer
10740622 12 l 300 mm 270 mm Artikel nr. 8333
10547901 6 l 260 mm 190 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740622 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8323
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Bochem™ Graduated Bucket har gradueringer pr. liter.
  • Låg sælges separat
  • Uden bundring
  • Uddannet
Tekniske data
Produkttype Rustfrit stål spand; låg sælges separat (8333)
Kapacitet (metrisk) 12 l
Gradueringer 1 L
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Oversigt Uden bundring
Diameter (metrisk) Øverst 300 mm
Højde (metrisk) 270 mm
Inkluderer Artikel nr. 8333