Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | EN 868-2 |
| Farve | White |
| Til brug med (applikation) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Materiale | Paper |
| Mængde | 500 Pk. |
| Længde (metrisk) | 50 cm |
| Bredde (metrisk) | 50 cm |
| Vægt (metrisk) | 60 gsm |
| Produkttype | Sterilization Paper |
| Vis mere |