Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Artikelnummer. 11700575 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11700575
Used as wrap for medical clothes.
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance EN 868-2
Farve White
Til brug med (applikation) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Materiale Paper
Mængde 500 Pk.
Længde (metrisk) 65 cm
Bredde (metrisk) 65 cm
Vægt (metrisk) 60 gsm
Produkttype Sterilization Paper
Grad 925