Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 919 Weighing Paper
Artikelnummer. 11760106 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
25g/m2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11760106
Smooth paper and easily crushable.
  • Smooth paper 25g/m2
  • Easily crushable
Tekniske data
Materiale Paper
Vægt (metrisk) 25g/m2
Bredde (engelsk) 3.93 in.
Bredde (metrisk) 100 mm
Produkttype Weighing Paper
Form Square