Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Karakter 918 glatte papirer til kvalitative og tekniske analyser, diske
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
30 mm
40 mm
55 mm
90 mm
204 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af raffineret pulp og bomuldslinters med> 95% alfa-cellulose
- Middelhurtig til langsom filtrering
- Ikke-steril, bulkpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 85 g/m 2 |
| Format | disk |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Partikelretention | 6 til 10μ m |
| Filtreringshastighed | 45 sek. |
| Grad | 918 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.17 mm |
| Type | Kvalitativt filterpapir |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |