Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 913 linse rengøringsvæv
Artikelnummer. 10737643 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Manilla fibre
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10737643 Manilla fibre Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10737643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    337.46 DKK / Pakke med 25
    Spare 18.54 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes til rengøring af optiske linser.
  • Meget tyndt papir
  • Fremstillet med 100% manillafibre
  • Ikke fluffy
  • Vægt: 12g/m 2
Anvendelse
  • Rengøring af diverse optiske linser
  • Rengøring af optiske fibres filamenter
Tekniske data
Produkttype Linse rengøringsvæv
Til brug med (applikation) Rengøring af forskellige optiske linser (objektiv, mikroskoper kikkert, forstørrelsesglas, briller osv.), rensning af optiske fibre filamenter
Materiale Manilla fibre