Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Artikelnummer. 11930695 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Blå lakmuspapir
KI stivet papir
Neutralt lakmuspapir
Rødt lakmuspapir
Farveindikator:
Blå
Hvid
Lilla
Rød
Dimensioner (L x B):
5 m x 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Format:
Rulle
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 200
Pakke med 4
Artikelnummer. 11930695
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used for general analysis.
  • General control of acid or alkaline reactions
Color:
  • Litmus Blue: Blue to red
  • Litmus neutral: Purple to blue/red
  • Litmus red: Red to blue
Applications:
  • Rapid determination of pH value in industrial applications
  • General analysis in school
  • Used in formation
Tekniske data
Farveindikator Lilla
Format Rulle
Til brug med (applikation) Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation
Mængde 1 Roll
Type Neutralt lakmuspapir
Dimensioner (L x B) 5 m x 10 mm
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 10 mm