Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 912 Universal Test Paper
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Blå lakmuspapir
KI stivet papir
Neutralt lakmuspapir
Rødt lakmuspapir
Farveindikator:
Blå
Hvid
Lilla
Rød
Dimensioner (L x B):
5 m x 10 mm
5 mx 7 mm
60 x 10 mm
Format:
Rulle
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 200
Pakke med 4
Beskrivelse
- General control of acid or alkaline reactions
Color:
- Litmus Blue: Blue to red
- Litmus neutral: Purple to blue/red
- Litmus red: Red to blue
Applications:
- Rapid determination of pH value in industrial applications
- General analysis in school
- Used in formation
Tekniske data
Tekniske data
| Farveindikator | Hvid |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Rapid determination of pH value in industrial applications, general analysis in school, formation |
| Mængde | 200 Pk. |
| Type | KI stivet papir |
| Dimensioner (L x B) | 60 x 10 mm |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |