Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 911 Universal pH Indicator Paper
Artikelnummer. 11773554 Shop alle Fisherbrand produkter
pH-område:
1 til 11
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11773554
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver hurtige og præcise aflæsninger til måling af pH.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Dyp indikatorpapir i væsken, der skal testes i nogle få sekunder, og fjern det fra testopløsningen og sammenlign de resulterende farver med farveskalaen trykt på omslaget
  • Leveres på en dispenserrulle på 5m
  • pH-område fra 1 til 11
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Til brug med (applikation) Måling af pH
Mængde 5 m dispenserrulle
Testmetode Indikatorstrimler