Beskrivelse
- Thickness : 0.40mm
- Absorption : 490mL/cm2
- Capillar absorption : 75 - 85mm (klemm)
- Weight : 255g/m2
Certificeringer
ISO EN 20535
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blotting Paper |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Paper |
| Absorberingsevne | 490ml/cm2 |
| Basisvægt | 255g/m2 |
| Certificeringer/compliance | ISO EN 20535 |
| Til brug med (applikation) | Determination of absorption of water |
| Tykkelse (metrisk) | 0.4 mm |