Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 903 Special Purpose Blotting Paper
Artikelnummer. 11745485 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
120 x 120 mm
130 x 130 mm
150 x 150 mm
160 x 160 mm
170 x 170 mm
220 x 220 mm
230 x 230 mm
250 x 250 mm
300 x 250 mm
350 x 350 mm
500 x 500 mm
650 x 500 mm
Format:
Ark
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Format unitSize
11745485 130 x 130 mm Ark Pakke med 100
11759835 120 x 120 mm Ark Pakke med 100
11769835 150 x 150 mm Ark Pakke med 100
11749895 160 x 160 mm Ark Pakke med 100
11789835 220 x 220 mm Ark Pakke med 100
11779835 170 x 170 mm Ark Pakke med 100
11709845 250 x 250 mm Ark Pakke med 100
11779885 300 x 250 mm Ark Pakke med 100
11799835 230 x 230 mm Ark Pakke med 100
11709895 350 x 350 mm Ark Pakke med 100
11729895 500 x 500 mm Ark Pakke med 100
11739895 650 x 500 mm Ark Pakke med 100
11899022 - - Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11745485
Determination of absorption of water.
  • Weight: 255g/m2
  • Absorption : 490mL/cm2
  • Thickness : 0.40mm
  • Capillary absorption : 75 to 85mm (klemm)
Applications:
  • Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
  • Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Certificeringer
ISO EN 20535
Tekniske data
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Dimensioner (L x B) 130 x 130 mm
Format Ark
Til brug med (applikation) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Emballagemængde 100 Pk.
Grad 903
Tykkelse (metrisk) 0.4 mm