Beskrivelse
- Thin paper 25g/m2
- very absorbent and no fluffy
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Bredde (metrisk) | 350 mm |
| Dimensioner (L x B) | 500 x 350 mm |
| Format | Ark |
| Til brug med (applikation) | Cleaning and drying of, Glass containers, tubes, flasks, microscopic plates, bottles in laboratories and hospitals |
| Emballagemængde | 800 pakker |
| Grad | 608 |