Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 606 overfladebeskyttelsespapir
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
50 m
570 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
0,49 m
0,6 m
0,92 m
460 mm
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Beskrivelse
Applications:
- Absorption capacity: 200g/m2
- Protects laboratory benches against acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, glass impacts
- Aids recovery of valuable material like precious metals
- Protection and laying out of animals cages
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Surface Protection Paper |
| Materiale | Paper |
| Absorberingsevne | Yes |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Bredde (metrisk) | 0,92 m |
| Bagside materiale | Polyethylene |
| Farve | White |
| Til brug med (applikation) | Protection of laboratory benches against Acids, toxic, corrosive and radioactive fluids, impacts |
| Mængde | 1RL |