Tekniske data
| Produkttype | Overfladebeskyttelsespapir |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Absorberingsevne | 200 ml/ m2 |
| Længde (metrisk) | 570 mm |
| Bredde (metrisk) | 460 mm |
| Bagside materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse af laboratoriebænke mod syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker, stød |
| Mængde | 50PK |